4-Brom-2,5-xylidin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3788-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3788-1G
4-Brom-2,5-xylidin 96%
4-Brom-2,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,0757 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07780642
CAS-Nummer: 30273-40-6