4-(4-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3787-1GEA
14.7
EUR
APOSOR3787-1G
4-(4-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(4-Bromphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrNO₃ Molecular Weight: 319,95 Schmelzpunkt: 268…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027201 CAS-Nummer: 874287-99-7 |