Methyl-5-brom-2-(methylthio)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3744-5GEA
524
EUR
APOSOR3744-5G
APOSOR3744-1G
Methyl-5-brom-2-(methylthio)benzoat 98%
Methyl-5-brom-2-(methylthio)benzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂S Molecular Weight: 261,1356 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258758 CAS-Nummer: 929000-14-6 |