4-Chlor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR3679-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3679-1G APOSOR3679-250MG
4-Chlor-1H-indazol
4-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211065
CAS-Nummer: 13096-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III