2,6-Dimethylchinolin-4(1H)-on

Lieferant: Apollo Scientific

Achtung

APOSOR3643-5GEA 186 EUR
APOSOR3643-5G
2,6-Dimethylchinolin-4(1H)-on
2,6-Dimethylchinolin-4(1H)-on
Formel: C₁₁H₁₁NO
Schmelzpunkt: 275…277 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272319
CAS-Nummer: 15644-82-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR