3-Chlor-5-methylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3621-5GEA 253 EUR
APOSOR3621-5G APOSOR3621-1G
3-Chlor-5-methylphenylboronsäure 98%
3-Chlor-5-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
Molecular Weight: 170,40
Schmelzpunkt: 235…238 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027241
CAS-Nummer: 913836-14-3