3-tert-Butylphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR361622-5GEA 91.6 EUR
APOSOR361622-5G
3-tert-Butylphenylboronsäure 95+%
3-tert-Butylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molecular Weight: 178,0400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110647
CAS-Nummer: 560132-24-3