4'-Methyl-4-biphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR361428-1GEA
77.1
EUR
APOSOR361428-1G
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid 97%
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₃BO₂ Molecular Weight: 212,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038170 CAS-Nummer: 393870-04-7 |