4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR361025-1GEA
0
EUR
APOSOR361025-1G
APOSOR361025-250MG
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 95%
4-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₃ Molecular Weight: 176,9700 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09908170 CAS-Nummer: 947533-23-5 |