2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure 95+%
|
Achtung
|
APOSOR360279-1GEA
0
EUR
APOSOR360279-1G
APOSOR360279-5G
APOSOR360279-10G
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure 95+%
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₈H₁₂BNO₃ Molecular Weight: 181,00 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368870 CAS-Nummer: 870521-30-5 |