4-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360238-5GEA
176
EUR
APOSOR360238-5G
APOSOR360238-25G
APOSOR360238-1G
4-Chlorocarbonylbenzeneboronic anhydride
(4-Chlorocarbonylphenyl)boronic acid
Formel:
C₇H₆BClO₃ Molecular Weight: 184,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062416 CAS-Nummer: 332154-57-1 |