2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95+%
APOSOR360089-1GEA 0 EUR
APOSOR360089-1G
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridinboronsäurepinakolester 95+%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₂BNO₃
Molecular Weight: 275,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781184
CAS-Nummer: 947191-69-7