2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360082-250MGEA 94.5 EUR
APOSOR360082-250MG
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 96%
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₉BN₂O₄
Molecular Weight: 266,1013 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06795654
CAS-Nummer: 936250-17-8