3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360022-5GEA 109 EUR
APOSOR360022-5G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester 95+%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molecular Weight: 248,0827 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663889
CAS-Nummer: 94838-82-1