2-Brom-N-isopropylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR3590-5GEA 313 EUR
APOSOR3590-5G APOSOR3590-1G
2-Brom-N-isopropylbenzamid 98%
2-Brom-N-isopropylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00779656
CAS-Nummer: 64141-90-8