2-Isopropyl-N,N,6-trimethylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3518-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3518-1G APOSOR3518-5G
2-Isopropyl-N,N,6-trimethylanilin 95%
2-Isopropyl-N,N,6-trimethylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Siedepunkt: 102 °C/12mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 227199-09-9