trans-1,4-Cyclohexandicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350368-100GEA 75.7 EUR
APOSOR350368-100G
trans-1,4-Cyclohexandicarbonsäure
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066203
CAS-Nummer: 619-82-9