trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR350367-1KGEA 526 EUR
APOSOR350367-1KG APOSOR350367-100G APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Molecular Weight: 157,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001466
CAS-Nummer: 1197-18-8