5-Formylsalicylsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Achtung

APOSOR350179-100GEA 205 EUR
APOSOR350179-100G
5-Formylsalicylsäure 97%
5-Formylsalicylsäure
Formel: C₈H₆O₄
Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006945
CAS-Nummer: 616-76-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR