4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350012-100GEA 166 EUR
APOSOR350012-100G
4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon
4'-Amino-3',5'-dichloracetophenon
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Molecular Weight: 204,0500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238535
CAS-Nummer: 37148-48-4