4-(4-Chlorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3497-1GEA
19
EUR
APOSOR3497-1G
4-(4-Chlorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(4-Chlorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BClNO₃ Molecular Weight: 275,4953 g/mol Schmelzpunkt: 248…250 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09027203 CAS-Nummer: 874288-02-5 |