3-Ethinyltoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3481-5GEA 43.7 EUR
APOSOR3481-5G APOSOR3481-25G APOSOR3481-1G
3-Ethinyltoluol
3-Ethinyltoluol
Formel: C₉H₈
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 170…175 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318174
CAS-Nummer: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III