Methyl-4-amino-3-iodbenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346462-25GEA 518 EUR
APOSOR346462-25G APOSOR346462-5G
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat 95+%
Methyl-4-amino-3-iodbenzoat
Formel: C₈H₈INO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090423
CAS-Nummer: 19718-49-1