4-Isopropyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346343-1GEA 94.5 EUR
APOSOR346343-1G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazid
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₄H₁₁N₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025144
CAS-Nummer: 13431-36-2