N-Phenylglycinethylester
Achtung
APOSOR346330-25GEA 0 EUR
APOSOR346330-25G APOSOR346330-100G APOSOR346330-5G
N-Phenylglycinethylester
N-Phenylglycinethylester
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,22 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038315
CAS-Nummer: 2216-92-4