5-Brom-o-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR345268-5GEA
61.1
EUR
APOSOR345268-5G
5-Brom-o-toluonitril
5-Brom-o-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061920 CAS-Nummer: 156001-51-3 |