3-Brom-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
APOSOR3440-1GEA
0
EUR
APOSOR3440-1G
3-Brom-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
3-Brom-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BBrO₄ Schmelzpunkt: 155…157 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689516 CAS-Nummer: 913835-88-8 |