Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3366-5GEA 212 EUR
APOSOR3366-5G APOSOR3366-1G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,1986 g/mol
Schmelzpunkt: 87…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436046
CAS-Nummer: 372147-49-4