4'-Chlor-2-cyanacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR33321-25GEA 604 EUR
APOSOR33321-25G APOSOR33321-5G
4'-Chlor-2-cyanacetanilid 95%
4'-Chlor-2-cyanacetanilid
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194,6177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036015
CAS-Nummer: 17722-17-7