Imidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3308-1GEA 147 EUR
APOSOR3308-1G APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure 98%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-boronsäure
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Molecular Weight: 161,9537 g/mol
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06739225
CAS-Nummer: 913835-63-9