5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3303-1GEA
0
EUR
APOSOR3303-1G
APOSOR3303-5G
5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure 98%
5-Carboxy-2-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200,3800 g/mol Schmelzpunkt: 228…244 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689491 CAS-Nummer: 913835-75-3 |