6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR3293-1GEA
132
EUR
APOSOR3293-1G
APOSOR3293-5G
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid 98%
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₅Cl₂N₃ Molecular Weight: 190,0300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258637 CAS-Nummer: 13493-79-3 |