2,3-Dimethylchinoxalin-6-amin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32904-5GEA 415 EUR
APOSOR32904-5G APOSOR32904-25G APOSOR32904-1G
2,3-Dimethylchinoxalin-6-amin 95%
2,3-Dimethylchinoxalin-6-amin
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01759944
CAS-Nummer: 7576-88-7