3-Iod-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322575-1GEA 53.9 EUR
APOSOR322575-1G
3-Iod-1H-pyrazol
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12022324
CAS-Nummer: 4522-35-4