(S)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322430-1GEA 172 EUR
APOSOR322430-1G
(S)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylisothiocyanat
(S)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylisothiocyanat
Formel: C₉H₈ClNS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039327
CAS-Nummer: 737000-81-6