2-Bromethyl-phenylsulfid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322375-5GEA 164 EUR
APOSOR322375-5G
2-Bromethyl-phenylsulfid
2-Bromethyl-phenylsulfid
Formel: C₈H₉BrS
Molecular Weight: 217,12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040826
CAS-Nummer: 4837-01-8