3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322368-10GEA 135 EUR
APOSOR322368-10G
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenon
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631133
CAS-Nummer: 1198-66-9