4'-(4-Methyl-1-piperazinyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322361-500MGEA
161
EUR
APOSOR322361-500MG
4'-(4-Methyl-1-piperazinyl)acetophenon
4'-(4-Methyl-1-piperazinyl)acetophenon
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023297 CAS-Nummer: 26586-55-0 |