(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322328-5GEA 0 EUR
APOSOR322328-5G
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid
(Methoxymethyl)diphenylphosphinoxid
Formel: C₁₄H₁₅O₂P
Molecular Weight: 246,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015451
CAS-Nummer: 4455-77-0