4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322222-2GEA
0
EUR
APOSOR322222-2G
APOSOR322222-1G
APOSOR322222-5G
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazol
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazol
Formel:
C₉H₁₅NS Molecular Weight: 169,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053136 CAS-Nummer: 53498-32-1 |