3-Hydroxyphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR322192-5GEA
42.3
EUR
APOSOR322192-5G
APOSOR322192-10G
APOSOR322192-25G
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid 97%
3-Hydroxyphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₄O₄ Molecular Weight: 164,1150 g/mol Schmelzpunkt: 199…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011557 CAS-Nummer: 37418-88-5 |