2-Amino-3-formylchromon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR322190-1G
APOSOR322190-1GEA 141 EUR
APOSOR322190-1G
2-Amino-3-formylchromon
2-Amino-3-formylchromon
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molecular Weight: 189,1675 g/mol
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00191735
CAS-Nummer: 61424-76-8