1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR322042-5GEA 107 EUR
APOSOR322042-5G
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
1,2-Diamino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 288 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001219
CAS-Nummer: 1758-68-5