Diphenylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR322027-25GEA 51 EUR
APOSOR322027-25G
Diphenylacetonitril
Diphenylacetonitril
Formel: (C₆H₅)₂CHCN
Molecular Weight: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 181 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001862
CAS-Nummer: 86-29-3