3'-Amino-4'-methoxyacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR322001-5GEA 49.5 EUR
APOSOR322001-5G
3'-Amino-4'-methoxyacetanilid
3'-Amino-4'-methoxyacetanilid
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 180,2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008676
CAS-Nummer: 6375-47-9