Cyclopropansulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR3194-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3194-1G
Cyclopropansulfonamid 98%
Cyclopropansulfonamid
Formel: C₃H₇NO₂S
Molecular Weight: 121,15 g/mol
Schmelzpunkt: 101…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705286
CAS-Nummer: 154350-29-5