3-Brom-6-methoxychinolin
|
Achtung
|
APOSOR315550-1GEA
0
EUR
APOSOR315550-1G
APOSOR315550-100MG
APOSOR315550-250MG
3-Brom-6-methoxychinolin
3-Bromo-6-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,0806 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260428 CAS-Nummer: 14036-96-5 |