Benzyl-(R)-(-)-glycidylether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR315270-100GEA 316 EUR
APOSOR315270-100G APOSOR315270-25G
Benzyl-(R)-(-)-glycidylether 98%
Benzyl-(R)-(-)-glycidylether
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,20 g/mol
Dichte: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068409
CAS-Nummer: 14618-80-5