4-Mercaptophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR315062-1GEA
84.4
EUR
APOSOR315062-1G
APOSOR315062-5G
4-Mercaptophenylboronsäure
4-Mercaptophenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093887 CAS-Nummer: 237429-33-3 |