Ethyl-2-oxazolcarboxylat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

APOSOR313004-1GEA 220 EUR
APOSOR313004-1G APOSOR313004-5G
Ethyl-2-oxazolcarboxylat 95%
Ethyl-2-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Siedepunkt: 194 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 39…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114939
CAS-Nummer: 33036-67-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR